missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

APJ/Apelin receptor Antibody (72133R) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™

Produktkod. 30159811 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30159811 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30159811 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB8561JF585
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

APJ/Apelin receptor Monoclonal antibody specifically detects APJ/Apelin receptor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen APJ/Apelin receptor
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona 72133R
Konjugera Janelia Fluor 585
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias AGTRL1HG11, angiotensin II receptor-like 1, Angiotensin receptor-like 1, apelin receptor, APJ (apelin) receptor, APJ receptor, APJFLJ96609, APJR, FLJ90771, G protein-coupled receptor APJ, G-protein coupled receptor APJ, G-protein coupled receptor HG11, HG11 orphan receptor, MGC45246
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human APJ, Met1-Asp380, Accession # P35414
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 187
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.