Läs mer
APNEA, MedChemExpress
Beskrivning
APNEA (N6-[2-(4-Aminophenyl)ethyl]adenosine) is a potent, non-selective A3 adenosine receptor agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | APNEA |
| CAS | 89705-21-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H22N6O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N6-[2-(4-Aminophenyl)ethyl]adenosine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (646.98 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCCC4=CC=C(N)C=C4)O1)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.41 |
| Visa mer |