Läs mer
β-Apo-13-carotenone, MedChemExpress
Beskrivning
β-Apo-13-carotenone (D'Orenone) is a naturally occurring β-apocarotenoid functioned as an antagonist of RXRα.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | β-Apo-13-carotenone |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 17974-57-1 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H26O |
| Synonym | D'Orenone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 110 mg/mL (425.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)=O |
| Visa mer |