Description
- Tvåfärgsfärgningsmetod för märkning av DNA-avbrott och totalt cellulärt DNA för att detektera apoptotiska celler genom flödescytometri.
- Tillräckligt med reagens tillhandahålls för att bearbeta 60 cellsuspensioner.
- Satsen innehåller 5 mL positiva och 5 mL negativa kontrollcellsuspensioner, cirka 1 x 10 sup <6 />sup.<> celler per ml i 70 % (v/v) etanol.
- Kontrollcellerna är härledda från en human lymfomcellinje och har fixerats enligt beskrivningen i fixeringsprotokollet.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 60 tester |
| Kvantitet | Ett kit/två delar: Del A - 0,30 ml flaska med FITC-märkt Anti-BrdU mAb, 30 ml flaska PI/RNase-färgningsbuffert, 0,6 ml flaska reaktionsbuffert, 126 ml flaska sköljbuffert, 120 ml flaska tvättbuffert. Del B - 0,48 mL flaska Br-dUTP, 5 mL flaska negativa kontrollceller, 5 mL flaska positiva kontrollceller, 0,045 mL flaska med TdT Enzym. |
| Förvaringsbuffert | 0,05% natriumazid |
| Innehåll och lagring | Ett kit/två delar: Del A - 0,30 ml flaska FITC-märkt Anti-BrdU mAb, 30 ml flaska PI/RNase Staining Buffer, 0,6 ml flaska Reaction Buffer, 126 ml flaska Rinsing Buffer, 120 ml flaska Wash Buffer. Del B - 0,48 ml flaska Br-dUTP, 5 ml flaska negativa kontrollceller, 5 ml flaska positiva kontrollceller, 0,045 ml flaska TdT enzym.. Del A (Komp. nr 51-6576AK) levereras vid rumstemperatur och bör förvaras vid 4 °C vid ankomst. Del B (Komp. nr 51-6576BK) skickas vid -80 °C på torris och bör förvaras vid -20 °C vid ankomst. |
| För användning med (applikation) | Märkning av DNA-avbrott och totalt cellulärt DNA för att detektera apoptotiska celler genom flödescytometri |
Safety and Handling
Product Identifier
- APO-BRDU Kit
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, cacodylic acid