Läs mer
Molecular Probes™ APO-BrdU™ TUNEL Assay Kit, med Alexa Fluor™ 488 Anti-BrdU
Kvantitet:
60 analyser
Förpackningsstorlek:
5ml
Beskrivning
I samarbete med Phoenix Flow Systems erbjuder vi APO™ -BrdU TUNEL Assay Kit som tillhandahåller allt material som behövs för att märka och detektera DNA-strängbrott i apoptotiska celler. När DNA-strängar klyvs eller hackas av nukleaser, exponeras ett stort ´antal 3 hydroxyländar. I den APO-BrdU analys, dessa ändar är märkta med BrdUTP och terminalt deoxinukleotidyltransferas (TdT ) med TUNEL-tekniken. När det väl har införlivats i DNA:t detekteras BrdU med hjälp av en ljus och fotostabil grön-fluorescerande Alexa Fluor™ 488 färgämnesmärkt anti-BrdU-antikropp.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | Innehåller positiva kontrollceller (5 ml) och negativa kontrollceller (5 ml) av en fixerad human lymfomcellinje, 1 injektionsflaska med TdT (45μ L), 1 injektionsflaska BrdUTP (480μ L), 1 flaska anti-BrdU Ms mAb Alexa Fluor™ 488 konjugat (350μ L), 1 flaska PI/Rnase A-färgningsbuffert (30 mL), 1 flaska reaktionsbuffert (0,6 mL), 1 flaska tvättbuffert (120 mL) och 1 flaska sköljbuffert (120 mL). Förvara enligt anvisningarna. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Formatera | Provrör |
| Excitation/Emission | 490/525 |
| Flödescytometerlaserlinjer | 488 |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, flödescytometer |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor™ 488 |
| Produkttyp | TUNEL Assay Kit |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- APO-BrdU TUNEL Assay Kit, with Alexa Fluor 488 Anti-BrdU
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol