Läs mer
Molecular Probes™ APO BrdU (TUNEL) Kit
Kvantitet:
60 tester
Förpackningsstorlek:
60 tester
Beskrivning
De ApoTarget™ APO-BRDU Kit är en tvåfärgsfärgningsmetod för märkning av DNA-avbrott och totalt cellulärt DNA för att detektera apoptotiska celler genom flödescytometri.
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 60 tester |
| Formatera | Provrör |
| Produkttyp | Apo-BRDU Tunel Kit |
| Innehåll och lagring | Innehåller förbelagd platta, standard, detektorantikropp, spädningsmedel, tvättbuffert, kromogen, stopplösning och komplett protokoll |
| Flödescytometerlaserlinjer | 488 |
| Excitation/Emission | FITC: 490/525 PI: 535/617 |
| Antal reaktioner | 60 |
| Färg | Grön, röd |
| Produktlinje | ApoTarget |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Visa mer |