Läs mer
apo-Ipratropium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ipratropium Bromide EP Impurity F |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28NO2.BrH/c1-14(2)21(4)17-10-11-18(21)13-19(12-17)23-20(22)15(3)16-8-6-5-7-9-16;/h5-9,14,17-19H,3,10-13H2,1-2,4H3;1H/q+1;/p-1/t17-,18+,19+,21?; |
| Formel vikt | 393.1303 |
| Procent renhet | >95% |