Läs mer
Apo-N-Butylhyoscine Bromide; Apohyoscine Butylbromide, Mikromol™
Beskrivning
Apo-N-Butylhyoscine Bromide; Apohyoscine Butylbromide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apohyoscine Butylbromide |
| CAS | 92714-23-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Apohyoscine Butylbromide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C21 H28 N O3 . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 9-butyl-9-methyl-7-[(1-oxo-2-phenyl-2-propenyl)oxy]-, bromide, (1α,2β,4β,5α,7β)- (9CI), 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane deriv., Apobuscopan, Apohyoscine Butylbromide, (1R,2R,4S,5S,7s,9r)-9-butyl-9-methyl-7-[(2-phenylprop-2-enoyl)oxy]-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-9-ium (apo-N-butylhyoscine), Hyoscine Butylbromide Imp. G (EP), Hyoscine Butylbromide Impurity G as Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28NO3.BrH/c1-4-5-11-22(3)17-12-16(13-18(22)20-19(17)25-20)24-21(23)14(2)15-9-7-6-8-10-15;/h6-10,16-20H,2,4-5,11-13H2,1,3H3;1H/q+1;/p-1/t16-,17-,18+,19-,20+,22+; |
| LEDER | [Br-].CCCC[N@@+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)C(=C)c4ccccc4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.36 |
| Visa mer |