missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
β-Apo-oxytetracycline (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beta-apo-oxytetracycline |
| CAS | 18751-99-0 |
| Molekylformel | C22 H22 N2 O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Beta-apo-oxytetracycline, 1-Cyclohexene-1-carboxamide, 4-[(3R)-1,3-dihydro-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-1-yl]-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxo-, (3S,4S,5R)-, (3S,4S,5R)-4-[(1R)-1,3-Dihydro-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-1-yl]-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxo-1-cyclohexene-1-carboxamide, β-Apo-5-oxytetracycline, β-Apooxytetracycline, β-Apoterramycin |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)20(32-22(12)31)13-15(24(2)3)17(27)14(21(23)30)19(29)18(13)28/h4-6,13,15,18,20,25-28H,1-3H3,(H2,23,30)/t13-,15-,18+,20-/m0/s1 |
| LEDER | CN(C)[C@H]1[C@@H]([C@@H](O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)[C@H]2OC(=O)c3c(O)c4c(O)cccc4c(C)c23 |
| IUPAC-namn | (3S,4S,5R)-4-[(1R)-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1H-benzo[f][2]benzofuran-1-yl]-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohexene-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.42 |
| Formel vikt | 442.1376 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?