Läs mer
Apoatropine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride (Apoatropine Hydrochloride) |
| Analyt- eller komponentnamn | (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride (Apoatropine Hydrochloride) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO2.ClH/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)17(19)20-16-10-14-8-9-15(11-16)18(14)2;/h3-7,14-16H,1,8-11H2,2H3;1H/t14-,15+,16+; |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 307.1339 |
| Procent renhet | >95% |