missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
APOBEC3B Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-82073F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
APOBEC3B Polyclonal antibody specifically detects APOBEC3B in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| APOBEC3B | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FITC | |
| APOBEC1L, apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3B, ARCD3, ARP4, bK150C2.2, cytidine deaminase, DJ742C19.2, EC 3.5.4, EC 3.5.4.-, FLJ21201, phorbolin 3, Phorbolin-1-related protein, phorbolin-2/3, PHRBNLphorbolin 2, probable DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3B | |
| APOBEC3B antibody was raised against a 14 amino acid peptide near the amino terminus of human APOBEC3B. The immunogen is located within amino acids 20 - 70 of APOBEC3B. Amino Acid Squence: EVKIKRGRSNLLWD | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 9582 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering