Läs mer
Apocynin, MedChemExpress
Produktkod. 16462489
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16462489 1 g
16461298 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16462489 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0088
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
MedChemExpress Apocynin is a selective NADPH-oxidase inhibitor with an IC50 of 10 μM.
Apocynin is a selective NADPH-oxidase inhibitor with an IC50 of 10 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Apocynin
CAS 498-02-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10O3
Kvantitet 1 g
Synonym Acetovanillone
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CC(C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.17
Procent renhet 99.44%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death