Läs mer
Apocynin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetovanillon |
| CAS | 498-02-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H10 O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-hydroxy-3'-methoxy- (8CI), 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Methoxy-4-acetylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylethanone, 3'-Methoxy-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-methoxyphenol, 4-Acetylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl methyl ketone, 4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Acetoguaiacon, Acetoguaiacone, Acetoguaicone, Acetovanillone, Apocynin, Apocynine, NSC 209524, NSC 2146 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(ccc1O)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.17 |
| Visa mer |