Läs mer
Invitrogen™ ApoDETECT Annexin V-FITC Kit
Produktkod. 10565883
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10565883 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10565883 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 331200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6260.00 SEK
    4694.65 SEK / Paket med 1
    Save 1565.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ApoDETECT Annexin V-FITC Kit
ApoDETECT Annexin V-FITC Kit tillhandahåller alla reagenser som behövs för att detektera de apoptotiska cellerna. Annexin V är ett Ca2 + -beroende fosfolipidbindande protein. Detta protein kan binda till en mängd olika fosfolipider, men det har den högsta affiniteten för fosfatidylserin (PS). ApoDETECT Annexin V-FITC Kit binder till negativt laddade fosfolipidytor på ett Ca 2+ -beroende sätt. Det förhindrar också bildningen av protrombinaskomplexet och hämmar därigenom bildningen av trombin (antikoagulerande aktivitet). ApoDETECT Annexin V-FITC Kit kan användas för att detektera apoptotiska celler genom flödescytometri eller immunfluorescerande cytologi.
Kit-attribut:
  • Applikationer: Validerad ansökan för ApoDETECT Annexin V-FITC Kit detekterar apoptotiska celler genom flödescytometri eller immunfluorescerande cytologi.
  • Format: Vial(er)
  • Detektionsmetod: Fluorescensmikroskopi
  • Produktstorlek: Ett kit
    I normala celler finns fosfatidylserin (PS) på plasmamembranets inre broschyr. Under de tidiga stadierna av apoptos translokeras PS till det yttre lagret och exponeras på cellens yttre yta. Denna tidiga händelse i apoptos kan upptäckas genom att använda en känslig metod för att upptäcka PS-exponering. Translokation av PS till den yttre ytan av plasmamembranet är inte en unik egenskap hos apoptotiska celler, eftersom detta fenomen också inträffar under cellnekros. Under apoptos förblir emellertid cellmembranet intakt; medan cellen under nekros blir läckande och förlorar sin integritet. Därför är det nödvändigt att bedöma membranintegriteten tillsammans med PS-translokation.
    Annexin V är ett Ca2 + -beroende fosfolipidbindande protein. Detta protein kan binda till en mängd olika fosfolipider, men det har den högsta affiniteten för fosfatidylserin (PS). Baserat på dess affinitet för PS, kan Annexin V användas som en känslig sond för cellytexponering av PS. För att använda Annexin V-proteinet som en sond för apoptotiska celler har proteinet märkts med fluoresceinisotiocyanat (FITC). I denna form kan proteinet användas direkt för kvantifiering av apoptotiska celler. Mätningen av Annexin V-bindning när den utförs samtidigt med ett färgexklusionstest (som propidiumjodid) kan användas för att effektivt skilja mellan apoptotiska och nekrotiska celler.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kvantitet 1 kit
    Formatera Vial
    Produkttyp Annexin V-FITC Kit
    Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
    Frakt skick Våt is
    För användning med (applikation) Flödescytometri
    Konjugera FITC
    För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, flödescytometer