missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
APOE Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1B2C9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
4652.90 SEK
Specifikationer
| Antigen | APOE |
|---|---|
| Klona | 1B2C9 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16879065
|
Proteintech
66830-1-IG-150UL |
150 μL |
4652.90 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Apo E (Apolipoprotein E) plays an important role in the metabolism of lipids in the plasma, and is also is a constituent of various plasma lipoprotein-lipid particles. The protein is synthesized in liver, brain, spleen, and the kidney, and concentrations are high in interstitial fluids, where it plays a role in distributing cholesterol from cells where cholesterol is in excess to cells which require cholesterol. Apo E also plays an important role in the formation of very low density lipoprotein and chylomicrons. The Apo E gene is located on chromosome 19 at position 19q13.2.Specifikationer
| APOE | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| AD2, Apo E, APOE, apolipoprotein E, LPG | |
| APOE | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1B2C9 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse | |
| P02649, P08226 | |
| 11816, 348 | |
| APOE Fusion Protein Ag28186 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| APOE |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel