Läs mer
Novus Biologicals™ Apolipoprotein A-IV/ApoA4 Overexpression Lysate
Produktkod. 18089158 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18089158 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18089158 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP209022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Apolipoprotein A-IV/ApoA4 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_473. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens APOA4, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Synonym apoA-IV, Apo-AIV, Apolipoprotein A4, apolipoprotein A-IV, MGC142154, MGC142156
Proteintillstånd Native
For Research Use Only