missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ Apolipoprotein H/ApoH Antibody (APOH/3682) [FITC], Novus Biologicals™

Produktkod. 30025930 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30025930 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30025930 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP326955F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein H/ApoH Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein H/ApoH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Apolipoprotein H/ApoH
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona APOH/3682
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias Activated protein C-binding protein, Anticardiolipin cofactor, APC inhibitor, Apo-H, Apolipoprotein H, apolipoprotein H (beta-2-glycoprotein I), B2G1, B2GP1, B2GPI, Beta(2)GPI, beta-2-glycoprotein 1, Beta-2-glycoprotein I, BG
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-300) of human Apolipoprotein H/ApoH protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 350
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2c κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.