Läs mer
A&D Weighing™ Apollo analytisk balans med intern kalibrering
Description
- Brett urval inklusive modeller med hög kapacitet, hög upplösning, intern kalibrering (GX-A) eller extern kalibrering (GF-A).
- Nyutvecklad Smart SHS vägningssensor med ECL teknologi
- APA (Auto Precision Assessment)– Automatisk bedömning av balansens prestanda, beräkning och visning av standardavvikelse (repeterbarhet) vid användningsstället utan behov av kalibreringsvikter, kan kontrolleras dagligen via en knapptryckning
- Automatisk minimiviktsberäkning och inställning via APA-funktion
- Mata in minsta vikt automatiskt via APA eller manuellt med vikter
- Visuell varning för minimumvikt
- UAC (User Access Control)– Administratörs- och operatörslösenordsåtkomst för att säkerställa dataintegritet
- Kalibrering via One-touch, Interval, förinställda tider (3) eller automatiskt som svar på omgivande temperaturförändringar (GX-AE/A)
- ISD (Impact Shock Detection)– Stötdetektering i 4 nivåer med visuell och hörbar återkoppling, bibehåll din investering genom korrekt användning av vågen, idealisk i automatiserade lastningsapplikationer och idealisk för operatörsvägledning
- FRD (flödeshastighetsvisning)– Direkt visning av flödeshastighet för ett prov i g/s, g/m, g/h eller volymflöde i mL/s, mL/m, mL/h
- Upp till 10 provdensiteter kan sparas i minnet, använd i kombination med flödeshastighetsjämföraren för att hålla flödeshastigheterna inom angivna gränser
- SCF (Statistical Calculation Function)– Visa och skriv ut olika statistiska resultat på balansdisplayen eller utdata till en skrivare eller PC
- Standard RS232 och Dual Mode USB gränssnitt
- USB kan konfigureras för snabbläge (anslut till PC utan behov av mjukvaruinstallation) eller dubbelriktat läge
- UFC (Universal Flexi Coms)– Konfigurerbar datautgång, idealisk för anslutning till datainsamlingssystem eller streckkodsetikettskrivare etc.
- Brutto/Netto/Tara datautgång, Tararminne, Underkrok, Kapacitetsindikator
- Stort urval av tillval och tillbehör
- Inbyggd fläktlös jonisator med Quick Ion™ teknik och extern IR-switch (GX-AE)
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Anslutningstyp | RS-232 C och USB |
| Kapacitet | 320 g |
| Visningstyp | Omvänd bakgrundsbelyst LCD |
| Läsbarhet | 0.0001 g |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | GX-324A |
| Stabiliseringstid | 2 sekunder (300 g)/1,5 sekund (100 g) |
| Elektriska krav | 30 VA till adapter (12 V, 1 A) |