Läs mer
A&D Weighing™ Apollo analytisk balans med intern kalibrering
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16834601
Change view
Kapacitet:
122 g
220 g
320 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet
16834601 122 g
16874601 220 g
16814611 320 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16834601 Leverantör A&D Weighing™ Leverantörsnummer GX124A
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Apollo Analytical Series förbättrar produktiviteten och effektiviteten i dina arbetsflöden med användarvänliga och innovativa funktioner. Den är utformad för att ge tillförlitliga resultat i en rad miljöer och applikationer.
  • Brett urval inklusive modeller med hög kapacitet, hög upplösning, intern kalibrering (GX-A) eller extern kalibrering (GF-A).
  • Nyutvecklad Smart SHS vägningssensor med ECL teknologi
  • APA (Auto Precision Assessment)– Automatisk bedömning av balansens prestanda, beräkning och visning av standardavvikelse (repeterbarhet) vid användningsstället utan behov av kalibreringsvikter, kan kontrolleras dagligen via en knapptryckning
  • Automatisk minimiviktsberäkning och inställning via APA-funktion
  • Mata in minsta vikt automatiskt via APA eller manuellt med vikter
  • Visuell varning för minimumvikt
  • UAC (User Access Control)– Administratörs- och operatörslösenordsåtkomst för att säkerställa dataintegritet
  • Kalibrering via One-touch, Interval, förinställda tider (3) eller automatiskt som svar på omgivande temperaturförändringar (GX-AE/A)
  • ISD (Impact Shock Detection)– Stötdetektering i 4 nivåer med visuell och hörbar återkoppling, bibehåll din investering genom korrekt användning av vågen, idealisk i automatiserade lastningsapplikationer och idealisk för operatörsvägledning
  • FRD (flödeshastighetsvisning)– Direkt visning av flödeshastighet för ett prov i g/s, g/m, g/h eller volymflöde i mL/s, mL/m, mL/h
  • Upp till 10 provdensiteter kan sparas i minnet, använd i kombination med flödeshastighetsjämföraren för att hålla flödeshastigheterna inom angivna gränser
  • SCF (Statistical Calculation Function)– Visa och skriv ut olika statistiska resultat på balansdisplayen eller utdata till en skrivare eller PC
  • Standard RS232 och Dual Mode USB gränssnitt
  • USB kan konfigureras för snabbläge (anslut till PC utan behov av mjukvaruinstallation) eller dubbelriktat läge
  • UFC (Universal Flexi Coms)– Konfigurerbar datautgång, idealisk för anslutning till datainsamlingssystem eller streckkodsetikettskrivare etc.
  • Brutto/Netto/Tara datautgång, Tararminne, Underkrok, Kapacitetsindikator
  • Stort urval av tillval och tillbehör
  • Inbyggd fläktlös jonisator med Quick Ion™ teknik och extern IR-switch (GX-AE)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP/GMP/GCP/ISO
Anslutningstyp RS-232 C och USB
Kapacitet 122 g
Visningstyp Omvänd bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.0001 g
Material Rostfritt stål
Modell GX-124A
Stabiliseringstid 1,5 sekund (100 g)
Elektriska krav 30 VA till adapter (12 V, 1 A)