Läs mer
A&D Weighing Precisionsvåg i Apollo GF-A-serien
Kapacitet:
10,200 g
1100 g
122 g
1220 g
1620 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
620 g
6200 g
Läsbarhet:
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Nyutvecklad Smart SHS vägningssensor med ECL teknologi
- APA (Auto Precision Assessment)– Automatisk bedömning av balansens prestanda, beräkning och visning av standardavvikelse (repeterbarhet) vid användningsstället utan behov av kalibreringsvikter, kan kontrolleras dagligen via en knapptryckning
- Automatisk minimiviktsberäkning och inställning via APA-funktion
- Mata in minsta vikt automatiskt via APA eller manuellt med vikter
- Visuell varning för minimumvikt
- UAC (User Access Control)– Administratörs- och operatörslösenordsåtkomst för att säkerställa dataintegritet
- Kalibrering via One-touch, Interval, förinställda tider (3) eller automatiskt som svar på omgivande temperaturförändringar (GX-AE/A)
- ISD (Patenterad Impact Shock Detection)– Stötdetektering i 4 nivåer med visuell och hörbar återkoppling, bibehåll din investering genom korrekt användning av vågen, idealisk i automatiserade lastningsapplikationer och idealisk för operatörsvägledning
- FRD (flödeshastighetsvisning)– Direkt visning av flödeshastighet för ett prov i g/s, g/m, g/h eller volymflöde i mL/s, mL/m, mL/h
- Upp till 10 provdensiteter kan sparas i minnet
- Använd i kombination med flödeshastighetsjämföraren för att hålla flödeshastigheterna inom angivna gränser
- SCF (Statistical Calculation Function)– Visa och skriv ut olika statistiska resultat på balansdisplayen eller utdata till en skrivare eller PC
- Standard RS232 och Dual Mode USB gränssnitt. USB kan konfigureras för snabbläge (anslut till PC utan behov av mjukvaruinstallation) eller dubbelriktat läge
- UFC (Universal Flexi Coms)– konfigurerbar datautgång, idealisk för anslutning till datainsamlingssystem eller streckkodsetikettskrivare etc.
- Brutto/Netto/Tara datautgång, Tararminne, Underkrok, Kapacitetsindikator
- Stort urval av tillval och tillbehör
- Inbyggd fläktlös jonisator med Quick Ion™ teknik och extern IR-switch (GX-AE)
Greener Choice -krav
- undefined
- Source Reduction
- Recyclable
Specifikationer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad | GLP/GMP/GCP/ISO |
Anslutningstyp | RS-232 C och USB |
Kapacitet | 10,200 g |
Visningstyp | Omvänd bakgrundsbelyst LCD |
Läsbarhet | 0.1 g |
Material | Rostfritt stål |
Modell | GF-10001A |
Stabiliseringstid | 1 sekund |
Elektriska krav | 30 VA till adapter (12 V, 1 A) |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
A&D Weighing Precisionsvåg i Apollo GF-A-serien >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering