Läs mer
A&D Weighing Precisionsvåg i Apollo GF-A-serien Produktkod.: 16671112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24475.00 SEK
    23871.04 SEK / Varje
    Spara 603.96 SEK
    2% Av
A&D Weighing Precisionsvåg i Apollo GF-A-serien
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16671112
620 g, 0.001 g
Kapacitet:
10,200 g
1100 g
122 g
1220 g
1620 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
620 g
6200 g
Läsbarhet:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16671112
Brand: A&D Weighing GF603A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24475.00 SEK
    23871.04 SEK / Varje
    Spara 603.96 SEK
    2% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A &D Apollo Analytical Series förbättrar produktiviteten och effektiviteten i dina arbetsflöden med användarvänliga och innovativa funktioner. Den är utformad för att ge tillförlitliga resultat i en rad miljöer och applikationer.
  • Nyutvecklad Smart SHS vägningssensor med ECL teknologi
  • APA (Auto Precision Assessment)– Automatisk bedömning av balansens prestanda, beräkning och visning av standardavvikelse (repeterbarhet) vid användningsstället utan behov av kalibreringsvikter, kan kontrolleras dagligen via en knapptryckning
  • Automatisk minimiviktsberäkning och inställning via APA-funktion
  • Mata in minsta vikt automatiskt via APA eller manuellt med vikter
  • Visuell varning för minimumvikt
  • UAC (User Access Control)– Administratörs- och operatörslösenordsåtkomst för att säkerställa dataintegritet
  • Kalibrering via One-touch, Interval, förinställda tider (3) eller automatiskt som svar på omgivande temperaturförändringar (GX-AE/A)
  • ISD (Patenterad Impact Shock Detection)– Stötdetektering i 4 nivåer med visuell och hörbar återkoppling, bibehåll din investering genom korrekt användning av vågen, idealisk i automatiserade lastningsapplikationer och idealisk för operatörsvägledning
  • FRD (flödeshastighetsvisning)– Direkt visning av flödeshastighet för ett prov i g/s, g/m, g/h eller volymflöde i mL/s, mL/m, mL/h
  • Upp till 10 provdensiteter kan sparas i minnet
  • Använd i kombination med flödeshastighetsjämföraren för att hålla flödeshastigheterna inom angivna gränser
  • SCF (Statistical Calculation Function)– Visa och skriv ut olika statistiska resultat på balansdisplayen eller utdata till en skrivare eller PC
  • Standard RS232 och Dual Mode USB gränssnitt. USB kan konfigureras för snabbläge (anslut till PC utan behov av mjukvaruinstallation) eller dubbelriktat läge
  • UFC (Universal Flexi Coms)– konfigurerbar datautgång, idealisk för anslutning till datainsamlingssystem eller streckkodsetikettskrivare etc.
  • Brutto/Netto/Tara datautgång, Tararminne, Underkrok, Kapacitetsindikator
  • Stort urval av tillval och tillbehör
  • Inbyggd fläktlös jonisator med Quick Ion™ teknik och extern IR-switch (GX-AE)
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Source Reduction
    • Recyclable
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP/GMP/GCP/ISO
Anslutningstyp RS-232 C och USB
Kapacitet 620 g
Visningstyp Omvänd bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.001 g
Material Rostfritt stål
Modell GF-603A
Stabiliseringstid 1 sekund
Elektriska krav 30 VA till adapter (12 V, 1 A)
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
A&D Weighing Precisionsvåg i Apollo GF-A-serien >