Läs mer
A&D Weighing Precisionsvåg i Apollo GF-A-serien
Produktkod. 16691102
Change view
Kapacitet:
10,200 g
1100 g
122 g
1220 g
1620 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
620 g
6200 g
Läsbarhet:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Läsbarhet Förpackningsstorlek
16691102 2200 g 0.01 g -
16601112 220 g 0.001 g -
16611112 3200 g 0.01 g -
16621112 320 g 0.001 g -
16631102 10,200 g 0.1 g -
16631112 4200 g 0.01 g -
16641102 10,200 g 0.01 g -
16641112 420 g 0.001 g -
16651102 1100 g 0.001 g -
16651112 6200 g 0.1 g -
16661102 1220 g 0.01 g Varje
16661112 6200 g 0.01 g -
16671102 122 g 0.001 g -
16671112 620 g 0.001 g -
16681102 1620 g 0.001 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 16691102 Leverantör A&D Weighing Leverantörsnummer GF2002A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20905.68 SEK
    18232.95 SEK / Paket med 1
    Save 2672.73 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-12-2026
A &D Apollo Analytical Series förbättrar produktiviteten och effektiviteten i dina arbetsflöden med användarvänliga och innovativa funktioner. Den är utformad för att ge tillförlitliga resultat i en rad miljöer och applikationer.
  • Nyutvecklad Smart SHS vägningssensor med ECL teknologi
  • APA (Auto Precision Assessment)– Automatisk bedömning av balansens prestanda, beräkning och visning av standardavvikelse (repeterbarhet) vid användningsstället utan behov av kalibreringsvikter, kan kontrolleras dagligen via en knapptryckning
  • Automatisk minimiviktsberäkning och inställning via APA-funktion
  • Mata in minsta vikt automatiskt via APA eller manuellt med vikter
  • Visuell varning för minimumvikt
  • UAC (User Access Control)– Administratörs- och operatörslösenordsåtkomst för att säkerställa dataintegritet
  • Kalibrering via One-touch, Interval, förinställda tider (3) eller automatiskt som svar på omgivande temperaturförändringar (GX-AE/A)
  • ISD (Patenterad Impact Shock Detection)– Stötdetektering i 4 nivåer med visuell och hörbar återkoppling, bibehåll din investering genom korrekt användning av vågen, idealisk i automatiserade lastningsapplikationer och idealisk för operatörsvägledning
  • FRD (flödeshastighetsvisning)– Direkt visning av flödeshastighet för ett prov i g/s, g/m, g/h eller volymflöde i mL/s, mL/m, mL/h
  • Upp till 10 provdensiteter kan sparas i minnet
  • Använd i kombination med flödeshastighetsjämföraren för att hålla flödeshastigheterna inom angivna gränser
  • SCF (Statistical Calculation Function)– Visa och skriv ut olika statistiska resultat på balansdisplayen eller utdata till en skrivare eller PC
  • Standard RS232 och Dual Mode USB gränssnitt. USB kan konfigureras för snabbläge (anslut till PC utan behov av mjukvaruinstallation) eller dubbelriktat läge
  • UFC (Universal Flexi Coms)– konfigurerbar datautgång, idealisk för anslutning till datainsamlingssystem eller streckkodsetikettskrivare etc.
  • Brutto/Netto/Tara datautgång, Tararminne, Underkrok, Kapacitetsindikator
  • Stort urval av tillval och tillbehör
  • Inbyggd fläktlös jonisator med Quick Ion™ teknik och extern IR-switch (GX-AE)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP/GMP/GCP/ISO
Anslutningstyp RS-232 C och USB
Kapacitet 2200 g
Visningstyp Omvänd bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.01 g
Material Rostfritt stål
Modell GF-2002A
Stabiliseringstid 1 sekund
Elektriska krav 30 VA till adapter (12 V, 1 A)