Läs mer
Apomorphine o-Quinone (6a,7-Didehydroaporphine-10,11-dione), Mikromol™
Beskrivning
Apomorphine o-Quinone (6a,7-Didehydroaporphine-10,11-dione)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apomorphine o-Quinone |
| CAS | 18605-40-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Apomorphine o-Quinone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H13 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Aporphine-10,11-dione, 6a,7-didehydro- (8CI), 5,6-Dihydro-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-dione, Apomorphine o-Quinone, Apomorphine Quinone, Oxoapomorphine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13NO2/c1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12/h2-6,9H,7-8H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCc2cccc3c4C(=O)C(=O)C=Cc4cc1c23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.29 |
| Visa mer |