missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Apomorphine p-Quinone, Mikromol™
Beskrivning
Apomorphine p-Quinone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apomorphine p-Quinone |
| CAS | 24192-17-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Apomorphine p-Quinone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H13 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5,6-Dihydro-10-hydroxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline-8,11-dione, Aporphine-8,11-dione, 6a,7-didehydro-10-hydroxy- (8CI), 5,6-Dihydro-10-hydroxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline-8,11-dione, 8-OASQ, 8-Oxoapomorphine semiquinone, Apomorphine p-Quinone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13NO3/c1-18-6-5-9-3-2-4-10-15(9)12(18)7-11-13(19)8-14(20)17(21)16(10)11/h2-4,7-8,20H,5-6H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCc2cccc3c4C(=O)C(=CC(=O)c4cc1c23)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.29 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?