Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Apoptosis Panel, 6plex
Beskrivning
De ProcartaPlex Human Apoptosis Panel 6plex möjliggör undersökning av processen för programmerad celldöd genom att analysera 6 proteinmål i en enda brunn med Luminex xMAP teknologi. Samtidig upptäckt av apoptosrelaterade proteiner tillsammans med GAPDH, ett hushållsprotein, kan hjälpa till med forskning om cancer, stroke, Alzheimers sjukdom och autoimmuna sjukdomar. Panelen tillhandahålls i ett bruksfärdigt format med individuella flaskor med infångnings- och detektionsreagens formulerade i 1X koncentration, vilket kräver mindre pipettering och experimentell installation. Det går inte att kombinera med simplex eller andra paneler.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler testas omfattande för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex panelerna levereras med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök vår ProcartaPlex Immunoassays sida för mer information och tillgängliga produkter.
Mållista [pärlregion]: Bcl-2 [57], kaspas-3 (aktiv) [44], klyvd PARP [28], cytokrom C [54], GAPDH [12], p53 [52]
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
- Reproducerbara, tillförlitliga resultat —validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
- Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda 25 50–μ L prov
- Väletablerad Luminex teknologi —den mest refererade multiplexeringsplattformen för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda –25 50μ —L-prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex MagPlex superparamagnetiska mikrosfärpärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgad med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa 100 spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX system). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en magnetisk pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så den ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information och tillgängliga produkter.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multiplexpanel |
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Människa |
| Kombinerbarhet | Ej kombinerbar |
| Analyskänslighet | Se analysintyg |
| Analysintervall | Se produktdokumentationen |
| Formatera | Multiplexsats |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Interassay CV | Mindre än 15 % |
| Intraassay CV | Mindre än 15 % |
| Visa mer |