Läs mer
Apoptosis Activator 2, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15416839
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416839 5 mg 5mg
15426839 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65320.#0
 Begränsad artikel
I lager
Aktiverar apoptos i celler; visar selektivitet för cancerceller mot normala cellinjer
Aktiverar apoptos i celler; visar selektivitet för cancerceller mot normala cellinjer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79183-19-0
Molekylformel C15H9Cl2NO2
Synonym 1-[(3,4-diklorfenyl)metyl]-1H-indol-2,3-dion
Specifikationer
Beskrivning Orange
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 306,14 g/mol
Känslighet Ljuskänslig
Produkttyp Apoptosreagens
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Aktiverar apoptos i celler, visar selektivitet för cancerceller mot normala cellinjer
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.