Läs mer
Molecular Probes™ Apoptotic DNA Ladder Kit
Produktkod. 10030040 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10030040 50 tester 500ml
1 options
Produktkod. 10030040 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer B/2300/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Apoptotic DNA Ladder Kit
The ApoTarget™ Quick Apoptotic DNA Ladder Detection Kit provides a simple and rapid procedure for extraction of chromosomal DNA. The procedure prepares DNA for use in the methods that detect DNA fragmentation in apoptotic cells. Unlike other kits requiring 1 to 2 days to finish, this detection method requires only less than 90 minutes to prepare DNA in a single tube without the need for extraction or column steps. DNA fragmentation can be easily visualized by agarose gel electrophoresis. This procedure increases recovery of small fragmented DNA, thereby improving the sensitivity of the assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 tester
Formatera Tube
Produkttyp Apoptotic DNA Ladder Kit
Innehåll och lagring Contains TE lysis buffer, enzymes A and B, ammonium acetate solution, and DNA suspension buffer. Store kit at -20°C.
Frakt skick Approved for shipment on wet or dry ice
Produktlinje ApoTarget
Konjugera Ethidium Bromide
För användning med (utrustning) UV Imager
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.