missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Apovincaminic Acid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apovincaminic Acid-d4 |
| Molekylformel | C20H18D4N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (13aS,13bS)-13a-Ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylic Acid-d4, Apovincamin-22-oic Acid-d4, (3α,16α)-Eburnamenine-14-carboxylic Acid-d4, (+)-Apovincaminic Acid-d4, (+)-cis-Apovincaminic Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O2/c1-2-20-9-5-10-21-11-8-14-13-6-3-4-7-15(13)22(17(14)18(20)21)16(12-20)19(23)24/h3-4,6-7,12,18H,2,5,8-11H2,1H3,(H,23,24)/t18-,20+/m1/s1/i3D,4D,6D,7D |
| LEDER | [H][C@@]1([C@]2(CC)C=C3C(O)=O)N(C([2H])([H])C([2H])([H])C2)CCC4=C1N3C5=C([2H])C=C([2H])C=C54 |
| IUPAC-namn | (15S,19S)-3,4,5,6-tetradeuterio-15-ethyl-1,11-diazapentacyclo[9.6.2.02,7.08,18.015,19]nonadeca-2,4,6,8(18),16-pentaene-17-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.43 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?