Läs mer
Apovincaminic Acid Ethyl Ester N-Oxide, TRC
Produktkod. 30344746
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30344746 25 mg
1 options
Produktkod. 30344746 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA72925525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinpocetine N-Oxide
CAS 109741-24-4
Molekylformel C22 H26 N2 O3
Kvantitet 25 mg
Synonym Eburnamenine-14-carboxylic acid, ethyl ester, 4-oxide, (3α,16α)- (9CI), 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine, eburnamenine-14-carboxylic acid deriv., Apovincaminic acid ethyl ester N-oxide, Ethyl apovincaminate N-oxide
InChI formel InChI=1S/C22H26N2O3/c1-3-22-11-7-12-24(26)13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)23(19(16)20(22)24)18(14-22)21(25)27-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+,24?/m1/s1
LEDER CCOC(=O)C1=C[C@]2(CC)CCC[N+]3([O-])CCc4c([C@H]23)n1c5ccccc45
IUPAC-namn ethyl (15S,19S)-15-ethyl-11-oxido-1-aza-11-azoniapentacyclo[9.6.2.02,7.08,18.015,19]nonadeca-2,4,6,8(18),16-pentaene-17-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 366.4534
Formel vikt 366.1943