missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Apovincaminic Acid Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apovincaminic Acid Hydrochloride Salt |
| CAS | 72296-47-0 |
| Molekylformel | C20H23ClN2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (13aS,13bS)-13a-Ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylic Acid, Apovincamin-22-oic Acid Hydrochloride Salt, (3α,16α)-Eburnamenine-14-carboxylic Acid Hydrochloride Salt, (+)-Apovincaminic Acid Hydrochloride Salt, (+)-cis-Apovincaminic Acid Hydrochloride Salt |
| LEDER | [H][C@@]1([C@]2(CC)C=C3C(O)=O)N(CCC2)CCC4=C1N3C5=CC=CC=C54.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.56 |
| Formel vikt | 358.1448 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?