Läs mer
Bilaga IX Organofosfor/kvävebekämpningsmedel och herbicider, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15275856 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 15275856
Brand: SPEX Certiprep 8270IXJ
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Azinfos-metyl86-50-02000 μg/ml
Captafol2425-06-12000 μg/ml
Kaptan133-06-22000 μg/ml
Carbaryl63-25-22000 μg/ml
Karbofuran1563-66-22000 μg/ml
Coumaphos56-72-42000 μg/ml
Crotoxiphos7700-17-62000 μg/ml
Demeton O +S8065-48-32000 μg/ml
Dicrotophos141-66-22000 μg/ml
Dioxation78-34-22000 μg/ml
EPN2104-64-52000 μg/ml
Ethion563-12-22000 μg/ml
Fensulfothion115-90-22000 μg/ml
Fention55-38-92000 μg/ml
Malathion121-75-52000 μg/ml
Mevinphos7786-34-72000 μg/ml
Monocrotophos6923-22-42000 μg/ml
Oktametylpyrofosforamid152-16-92000 μg/ml
Phoslone2310-17-02000 μg/ml
Fosfamidon (33,4 % E; 64,6 % Z)13171-21-62000 μg/ml
Terbufos13071-79-92000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Appendix IX Organophosphorus/Nitrogen Pest & Herb
Namnnotering Method 8270
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Methods 8270, 8270C
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Lösningsmedel eller matris Acetone
Kvantitet 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Appendix IX Organophosphorus/Nitrogen Pest & Herb
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acetone, captafol, captan, carbaryl, malathion, azinphos-methyl, phosalone
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning