Läs mer
Miele Professional™ Apparatens lock
Produktkod. 10580862 Handla allt Miele Produkter
Change view
:
Lock; Mått (D x B):760 x 90 mm
Produktkod.
10580862 Lock; Mått (D x B):760 x 90 mm
1 options
Produktkod. 10580862 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 5744740
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Apparatlock DE-CS7-78 för topplocket på maskinen, 70 cm djupt, 90 cm brett
För att täcka toppen av en maskin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Täcka
Färg Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium