Läs mer
Miele Professional™ Apparatens lock
Produktkod. 15400485 Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x B x H): 70 x 90 mm
Produktkod. 15400485
Brand: Miele Professional™ 10222780
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Apparatlock DE-CS7-85 för topplocket på maskinen, 70 cm djupt, 90 cm brett (PG 8583 CD)
Tillbehör till diskdesinfektor PG 8583 CD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Täcka
Färg Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Diskdesinfektor PG 8583 CD
Djup (metriskt) 900 mm
Bredd (metrisk) 15 mm