Läs mer
Thermo Scientific™ Applikationsspecifika kolumner för halvflyktiga organiska föreningar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- Enastående balanserad tröghet för analys av halvflyktiga ämnen i komplexa matriser.
- Utmärkt reproducerbarhet och toppformer även för problematiska föreningar som fenol, nitrofenol, pentaklorfenol.
- Lång pelarlivslängd.
- Idealisk för EPA-metoden 8270.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | GC kolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| USP typ | Hold (Håll) |
| För användning med (applikation) | Analys av halvflyktiga ämnen |
| Partikelstorlek | 0,25μ m |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |