Läs mer
Applied Biosystems™ ABY™ Dye Spectral Calibration Plate för Multiplex qPCR, 384-brunnar
Produktkod. 15685208 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15685208 1 tallrik Varje
1 options
Produktkod. 15685208 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A24736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1834.00 SEK
    1448.86 SEK / Paket med 1
    Save 385.14 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Används för ABY färgämnesspektralkalibrering av din ViiA 7, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, och QuantStudio 12K Flex realtids-PCR-system med ett 384-brunnars block.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner. Färgämnesformuleringen kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i realtids-PCR-experiment.
Beställningsinfo
Förvaras i frysen (-5° till -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C).
Kalibrerat färgämne ABY™
För användning med (utrustning) QuantStudio™ , ViiA™ 7 System
Produkttyp Dye Spectral Calibration Plate
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Kvantitet 1 tallrik
Kalibreringstyp Spektralkalibrering