Läs mer
Applied Biosystems™ ABY™ Dye Spectral Calibration Plate för Multiplex qPCR, 96-brunnar
Produktkod. 15890843 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15890843 1 tallrik Varje
1 options
Produktkod. 15890843 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A24738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1862.00 SEK
    1470.98 SEK / Paket med 1
    Save 391.02 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Används för ABY färgämnesspektralkalibrering av din 7500, ViiA 7, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, och QuantStudio 12K Flex realtids-PCR-system med ett 96-brunnars block.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner. Färgämnesformuleringen kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i realtids-PCR-experiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C).
Kalibrerat färgämne ABY™
För användning med (utrustning) 7500 System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System
Produkttyp Dye Spectral Calibration Plate
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Kvantitet 1 tallrik
Kalibreringstyp Spektralkalibrering