Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Snabb Universal PCR Master Mix (2X), nr AmpErase™ UNG
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Kräver
Mall och primers
- Resultat på 40 minuter för 40 PCR-cykler på 20 μl reaktionsvolym vid användning av Applied Biosystems 7900HT och Fast 7500 Fast realtids PCR-system
- Den optimerade formuleringen innehåller AmpliTaq Fast DNA-polymeras, UP, ett högrenat DNA-polymeras designat för att möjliggöra omedelbar varmstart, minimera ospecifik produktbildning och möjliggöra rumstemperaturreaktionsinställning
- Ett patentskyddat ROX-färgämne fungerar som en passiv intern referens för att normalisera icke-PCR-relaterade fluorescensfluktuationer, för enastående precision på Applied Biosystems realtids-PCR-instrument
- Innehåller allt som behövs för TaqMan-baserad qPCR-amplifiering och detektion i ett singelrörsformat
- TaqMan Fast universell PCR mastermix innehåller alla komponenter, exklusive mallen och primers, för överlägsen realtids-qPCR
- Kompatibel med TaqMan-genuttrycksanalyser
- Förvara vid 2°C till 8°C
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | TaqMan™ Fast universell PCR mastermix, ingen AmpErase™ UNG-sats innehåller två rör på 1,25 ml vardera som räcker för 250 20-μl PCR-reaktioner. Förvaras vid 2-8 °C. Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Snabbläge |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Visa mer |