Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Snabb Universal PCR Master Mix (2X), nr AmpErase™ UNG
Produktkod. 10311135 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
1250 reaktioner
250 reaktioner
2500 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1250 reaktioner
50ml
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10311135 500 reaktioner 1 uppsättning
10637755 5000 reaktioner 50ml
10116674 250 reaktioner Varje
10575385 1250 reaktioner 1250 reaktioner
10702697 2500 reaktioner 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10311135 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4366072
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Mall och primers
TaqMan™ Fast universell PCR mastermix innehåller alla komponenter, exklusive mallen och primers, för överlägsen realtids-qPCR.
  • Resultat på 40 minuter för 40 PCR-cykler på 20 μl reaktionsvolym vid användning av Applied Biosystems 7900HT och Fast 7500 Fast realtids PCR-system
  • Den optimerade formuleringen innehåller AmpliTaq Fast DNA-polymeras, UP, ett högrenat DNA-polymeras designat för att möjliggöra omedelbar varmstart, minimera ospecifik produktbildning och möjliggöra rumstemperaturreaktionsinställning
  • Ett patentskyddat ROX-färgämne fungerar som en passiv intern referens för att normalisera icke-PCR-relaterade fluorescensfluktuationer, för enastående precision på Applied Biosystems realtids-PCR-instrument
  • Innehåller allt som behövs för TaqMan-baserad qPCR-amplifiering och detektion i ett singelrörsformat
  • TaqMan Fast universell PCR mastermix innehåller alla komponenter, exklusive mallen och primers, för överlägsen realtids-qPCR
  • Kompatibel med TaqMan-genuttrycksanalyser
  • Förvara vid 2°C till 8°C
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring TaqMan™ Fast universell PCR mastermix, ingen AmpErase™ UNG-sats innehåller 2 förpackningar med 2 rör på 1,25 ml vardera som räcker till 500 20 μl PCR-reaktioner. Förvaras vid 2-8 °C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Snabbläge
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje AmpErase, TaqMan
Produkttyp Snabb universell PCR mastermix
Kvantitet 500 reaktioner
Tillräckligt för 500 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Genotypsbestämning, miRNA-analys
Trohet (mot Taq) 2 X
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 20 μl