Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Snabb Universal PCR Master Mix (2X), nr AmpErase™ UNG
Produktkod. 10702697 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
1250 reaktioner
250 reaktioner
2500 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1250 reaktioner
50ml
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
10702697 2500 reaktioner 1 uppsättning
10311135 500 reaktioner 1 uppsättning
10637755 5000 reaktioner 50ml
10116674 250 reaktioner Varje
10575385 1250 reaktioner 1250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10702697 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4364103
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Requires
Mall och primers
TaqMan™ Fast universell PCR mastermix innehåller alla komponenter, exklusive mallen och primers, för överlägsen realtids-qPCR.
  • Resultat på 40 minuter för 40 PCR-cykler på 20 μl reaktionsvolym vid användning av Applied Biosystems 7900HT och Fast 7500 Fast realtids PCR-system
  • Den optimerade formuleringen innehåller AmpliTaq Fast DNA-polymeras, UP, ett högrenat DNA-polymeras designat för att möjliggöra omedelbar varmstart, minimera ospecifik produktbildning och möjliggöra rumstemperaturreaktionsinställning
  • Ett patentskyddat ROX-färgämne fungerar som en passiv intern referens för att normalisera icke-PCR-relaterade fluorescensfluktuationer, för enastående precision på Applied Biosystems realtids-PCR-instrument
  • Innehåller allt som behövs för TaqMan-baserad qPCR-amplifiering och detektion i ett singelrörsformat
  • TaqMan Fast universell PCR mastermix innehåller alla komponenter, exklusive mallen och primers, för överlägsen realtids-qPCR
  • Kompatibel med TaqMan-genuttrycksanalyser
  • Förvara vid 2°C till 8°C
Order Info
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 2X
Innehåll och lagring TaqMan™ FAST universell PCR mastermix, ingen AmpErase™ UNG-sats innehåller 10 förpackningar med 2 rör (1,25 ml vardera), tillräckligt för 2500 PCR-reaktioner (20μ l vardera).
Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Snabbläge
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje AmpErase , TaqMan
Produkttyp Snabb universell PCR mastermix
Kvantitet 2 500 reaktioner
Tillräckligt för 2500 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Genotypsbestämning, miRNA-analys
Trohet (mot Taq) 2 X
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 20 μl