Läs mer
Applied Biosystems™ AmpErase™ Uracil N-glykosylas (UNG)
Produktkod. 10638265
Change view
Kvantitet:
100 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10638265 100 U Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10638265 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer N8080096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2970.00 SEK
    2524.65 SEK / 100 enheter
    Save 445.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
6 x 1,5 ml injektionsflaska vardera GeneAmp 10X PCR-buffert II och MgCl2 tillräckligt för 100 PCR-amplifieringar på 100 L μvardera.
Enzymet tar bort all uracil som ingår i enkel- eller dubbelsträngat DNA
AmpErase™ Uracil N-Glycosylas (UNG), del av GeneAmp™ PCR Carry-over Prevention Kit, är 26 kDa ultrarent, rekombinant enzym som kodas av E. coli uracil N-glykosylas-genen, infogat i E. coli- värd för att styra uttryck av vildtypsform av enzym. Enzymet tar bort all uracil som ingår i enkel- eller dubbelsträngat DNA.
  • Enzymatisk metod stoppar PCR-överföringskontamination, vilket förhindrar falskt positivt resultat
  • Ingen störning med någon PCR- eller realtids-PCR-applikation
  • Optimerad för användning med GeneAmp™ PCR kärnreagenser och GeneAmp™ instrumentsystem
PCR, PCR och Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller AmpErase™ Uracil N-glykosylas (UNG) (100 enheter). Tillräckligt för 100 PCR-förstärkningar, 100μ l vardera. Förvara vid -20 °C.
PCR-metod qPCR, Standard PCR
Polymeras DNA-polymeras
Produktlinje AmpErase
Produkttyp Uracil N-Glycosylas för PCR-reaktioner
Kvantitet 100 U
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 100 PCR-förstärkningar
För användning med (applikation) Standard PCR