Läs mer
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 buffert, 25 mM MgCl2 och 360 GC Enhancer
Produktkod. 10489014 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10489014 1.5 mL Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10489014 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4398848
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Innehåller
AmpliTaq 360 Buffer kit levereras 1,5mL av varje 10X AmpliTaq™ 360 buffert, 25 mM M2Cl2 och 360 GC Enhancer. Vanligtvis 1,5 ml av varje AmpliTaq 360 buffert, 25 mM MgCl 2 och 360 GC Enhancer är tillräckligt för användning med 250 E enzym. Alla lösningar bereds i avjoniserat, filtersteriliserat vatten.
De Applied Biosystems AmpliTaq 360 Buffer Kit används tillsammans med AmpliTaq 360 DNA-polymeras för de få experimenten när reagensen som levereras med enzymet inte räcker till forskarens behov.
De Applied Biosystems AmpliTaq 360 Buffer Kit används tillsammans med AmpliTaq 360 DNA-polymeras för situationer när reagenserna som tillhandahålls med enzymet inte är tillräckliga för de experimentella behoven. När den används med eller utan den valfria 360 GC Enhancer, förstärker denna buffert ett stort antal DNA-sekvenskontexter. AmpliTaq 360 DNA-polymeras levererar 360° täckning för en hel rad mål.
De AmpliTaq 360 Buffer Kit är designat för användning med utmanande mål, inklusive AT-rika, GC-rika, primer-dimerbildande amplikoner, homopolymerupprepningar och amplikoner som utgör sekvenseringsutmaningar. Amplikoner som tidigare krävde specialiserade enzymer och reaktionsbetingelser kan reproducerbart amplifieras med ett enda reagens under standardiserade förhållanden. Konkurrenskraftig benchmarking över mer än 40 amplikoner skiljer AmpliTaq Gold 360 Polymerase som ett överlägset presterande enzym, som säkerställer högsta sannolikhet för framgång för amplifiering av både vardagliga och utmanande mål.
Funktioner
  • Optimerad för ett brett spektrum av mål
  • Robust amplifiering av GC-rika sekvenser med 360 GC Enhancer
  • Uppnår högkvalitativ sekvenseringsdata
Anteckningar
  • GC-rika regioner är särskilt dåligt amplifierade med konkurrerande DNA-polymeraser och originalet AmpliTaq Gold , medan AmpliTaq Gold 360 ger framgångsrik, robust förstärkning.
  • Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring •10X AmpliTaq 360 buffert, 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 1,5 ml
• 360 GC Enhancer, 1,5
mL Förvaras °vid -15 C °till -25 C.
Produkten är garanterad upp till 12 månader enligt utgångsdatumet.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras AmpliTaq 360 DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp GC Enhancer
Kvantitet 1.5 mL
Frakt skick Rumstemperatur eller våt is
För användning med (applikation) Standard PCR
Reaktionsformat Sats
Volym 1.5 mL