Läs mer
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA-polymeras
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
AmpliTaq 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of the Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
De Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA-polymeras, när det används med den nya förbättrade AmpliTaq 360 Buffer och den valfria 360 GC Enhancer, förstärker ett stort antal DNA-sekvenskontexter. Jämfört med originalet AmpliTaq DNA polymeras, AmpliTaq 360 DNA-polymeras renas genom en ytterligare proprietär separationsprocess som reducerar kontaminerande bakteriella DNA-sekvenser från enzympreparatet. Detta ultrarena enzym minskar falskt positiva resultat, förstärker målsekvenser på låg nivå och, i kombination med den patenterade AmpliTaq 360 Buffer Kit, främjar amplifieringen av en mängd olika mallar, inklusive de från bakteriella och mänskliga genom.
Features
- Optimized for the broadest range of targets, from everyday to challenging
- Unmatched sensitivity and yield
- Market-leading GC enhancer for robust amplification of GC-rich sequences
- Achieves the highest quality sequencing data
Notes
- DreamTaq DNA Polymerase is recommended for superior PCR performance.
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μL |
| Innehåll och lagring | • 10X AmpliTaq 360 PCR Buffer, 1.5 mL for each 250 U of enzyme All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water. |
| Formatera | Stand-alone enzyme |
| GC-rik PCR-prestanda | High |
| Polymeras | AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase |
| Exonukleasaktivitet | 5' - 3' |
| Kvantitet | 3000 Units |
| Trohet (mot Taq) | 1X |
| Hänga över | 3'-A |
| Reaktionsformat | Separate Components |
| Visa mer |