Läs mer
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA-polymeras
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10330985 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
100 Units
1000 enheter
1500 Units
25 x 1000 enheter
250 enheter
3000 Units
5000 enheter
Förpackningsstorlek:
25000 enheter
3000 enheter
5000 enheter
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10330985
Brand: Applied Biosystems™ 4398897
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
AmpliTaq 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of the Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
De Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA-polymeras, när det används med den nya förbättrade AmpliTaq 360 Buffer och den valfria 360 GC Enhancer, förstärker ett stort antal DNA-sekvenskontexter.
De Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA-polymeras, när det används med den nya förbättrade AmpliTaq 360 Buffer och den valfria 360 GC Enhancer, förstärker ett stort antal DNA-sekvenskontexter. Jämfört med originalet AmpliTaq DNA polymeras, AmpliTaq 360 DNA-polymeras renas genom en ytterligare proprietär separationsprocess som reducerar kontaminerande bakteriella DNA-sekvenser från enzympreparatet. Detta ultrarena enzym minskar falskt positiva resultat, förstärker målsekvenser på låg nivå och, i kombination med den patenterade AmpliTaq 360 Buffer Kit, främjar amplifieringen av en mängd olika mallar, inklusive de från bakteriella och mänskliga genom.
Funktioner
  • Optimerad för det bredaste utbudet av mål, från vardagligt till utmanande
  • Oöverträffad känslighet och avkastning
  • Marknadsledande GC-förstärkare för robust amplifiering av GC-rika sekvenser
  • Uppnår sekvenseringsdata av högsta kvalitet
Anteckningar
  • DreamTaq DNA-polymeras rekommenderas för överlägsen PCR-prestanda.
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μ l
Innehåll och lagring Flera paket med:
• AmpliTaq 360 DNA-polymeras (5 U/μ L), 50μ L
• 10X AmpliTaq 360 PCR-buffert, 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 1,5 ml
• 360 GC Enhancer, 1,5
mL Förvaras °vid -15 C °till -25 C.
Produkten är garanterad upp till 12 månader enligt utgångsdatumet.
Formatera Fristående enzym
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
Polymeras AmpliTaq 360 DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 25 x 1000 enheter
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 20 000 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA