Läs mer
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA-polymeras med buffert I eller buffert II
Produktkod. 10321035 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Inkluderar:
Buffer I
Buffert II
Kvantitet:
1 000 enheter
1000 enheter
25 000 enheter
250 enheter
3 000 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10321035
Brand: Applied Biosystems™ N8080172
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Contains 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase, Buffer II, and MgCl2 Solution.
AmpliTaq DNA-polymeras är ett 94 kDa, termostabilt, rekombinant DNA-polymeras erhållet genom uttryck av en modifierad form av Thermus aquaticus (Taq ) DNA-polymerasgen i E. coli .
AmpliTaq DNA-polymeras är ett 94 kDa, termostabilt, rekombinant DNA-polymeras erhållet genom uttryck av en modifierad form av Thermus aquaticus (Taq ) DNA-polymerasgen i E. coli . Det är det mest grundligt karakteriserade enzymet som finns tillgängligt för PCR-processen, och dess rekombinanta natur och reningsmetod ger oöverträffad renhet och reproducerbarhet, flaska-till-flaska och lot-till-lot.
AmpliTaq DNA-polymeras är tillgängligt med GeneAmp10X PCR Buffer I eller med GeneAmp 10X PCR-buffert II och MgCl2 -lösning.
Pålitlig och robust PCR
Den termiska aktivitetsprofilen för AmpliTaq DNA-polymeras är bra för PCR-tillämpningar eftersom dess optimala aktivitet ligger inom samma område som stringent hybridisering av primrar sker (55 75 –°C). Enzymets halveringstid är∼ 40 minuter vid 95 C, °vilket ger termostabilitet som uppfyller kraven för de svåraste PCR-applikationerna.
Funktioner
  • Det mest noggrant karakteriserade enzymet som finns tillgängligt för PCR-processen
  • Utmärkt termisk aktivitetsprofil gör den bra för PCR-tillämpningar
  • QC-testad för att garantera reproducerbara resultat
Anteckningar
  • För överlägsen PCR-prestanda rekommenderar vi DreamTaq DNA-polymeras.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μ l
Innehåll och lagring • AmpliTaq DNA-polymeras (5 U/μ L), 200μ L
• GeneAmp 10X PCR-buffert II, 4 x 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 4 x 1,5 mL
Förvaras vid -20 °C.
Formatera Fristående enzym
Polymeras AmpliTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 1000 enheter
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 800 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA
Inkluderar Buffert II