Läs mer
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA-polymeras med buffert I eller buffert II
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
Contains 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase, Buffer II, and MgCl2 Solution.
AmpliTaq DNA-polymeras är ett 94 kDa, termostabilt, rekombinant DNA-polymeras erhållet genom uttryck av en modifierad form av Thermus aquaticus (Taq ) DNA-polymerasgen i E. coli . Det är det mest grundligt karakteriserade enzymet som finns tillgängligt för PCR-processen, och dess rekombinanta natur och reningsmetod ger oöverträffad renhet och reproducerbarhet, flaska-till-flaska och lot-till-lot.
AmpliTaq DNA-polymeras är tillgängligt med GeneAmp10X PCR Buffer I eller med GeneAmp 10X PCR-buffert II och MgCl2 -lösning.
Pålitlig och robust PCR
Den termiska aktivitetsprofilen för AmpliTaq DNA-polymeras är bra för PCR-tillämpningar eftersom dess optimala aktivitet ligger inom samma område som stringent hybridisering av primrar sker (55 75 –°C). Enzymets halveringstid är∼ 40 minuter vid 95 C, °vilket ger termostabilitet som uppfyller kraven för de svåraste PCR-applikationerna.
Funktioner
- Det mest noggrant karakteriserade enzymet som finns tillgängligt för PCR-processen
- Utmärkt termisk aktivitetsprofil gör den bra för PCR-tillämpningar
- QC-testad för att garantera reproducerbara resultat
Anteckningar
- För överlägsen PCR-prestanda rekommenderar vi DreamTaq DNA-polymeras.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μ l |
| Innehåll och lagring | • AmpliTaq DNA-polymeras (5 U/μ L), 200μ L • GeneAmp 10X PCR-buffert, 4 x 1,5 mL Förvaras vid -20 °C. |
| Formatera | Fristående enzym |
| Polymeras | AmpliTaq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Exonukleasaktivitet | 5' - 3' |
| Produkttyp | DNA-polymeras |
| Kvantitet | 1 000 enheter |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Visa mer |