Läs mer
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 buffertsats
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10504055 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10504055 1 Kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10504055 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4398853
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
De AmpliTaq Gold 360 Buffer Kit innehåller 1,5 ml (vardera) av 10X AmpliTaq Gold 360 buffert, 25 mM MgCl2 och 360 GC Enhancer. Alla lösningar bereds i avjoniserat, filtersteriliserat vatten.
De AmpliTaq Gold 360 Buffer Kit används tillsammans med AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase och är avsedd för de tillfällen då mängden reagens som tillförs med enzymet inte är tillräcklig.
De AmpliTaq Gold 360 Buffer Kit används tillsammans med AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase och är avsedd att användas vid tillfällen då mängden reagens som levereras med enzymet inte är tillräcklig.
Detta kit innehåller 1,5 ml (vardera) av:
  • 10X AmpliTaq Gold 360 buffert
  • 25 mM MgCl2
  • 360 GC Enhancer
Vanligtvis är 1,5 ml tillräckligt för användning med 250 U enzym.
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10X
Innehåll och lagring •10X AmpliTaq Gold 360 buffert, 1 x 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 1 x 1,5 ml
• 360 GC Enhancer, 1 x 1,5 mL
Förvaras vid -15° till -25 °C.
Formatera Sats
Polymeras AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras
Produkttyp PCR-buffert
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Rumstemperatur eller våt is
För användning med (applikation) Kloning
Trohet (mot Taq) 1X
Volym 1.5 mL