Läs mer
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 DNA-polymeras
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10525405 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
100 enheter
1000 enheter
1500 enheter
25 x 1000 enheter
250 enheter
3000 enheter
5000 enheter
Förpackningsstorlek:
25000 enheter
3000 enheter
5000 enheter
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10525405
Brand: Applied Biosystems™ 4398898
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq Gold 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq Gold 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of theThermus aquaticusDNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
De Applied Biosystems AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras, när det används med förbättrad AmpliTaq Gold 360 Buffer, och den valfria 360 GC Enhancer, förstärker ett stort antal DNA-sekvenskontexter.
De Applied Biosystems AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras, när det används med AmpliTaq Gold 360 Buffer och den valfria 360 GC Enhancer, förstärker ett stort antal DNA-sekvenskontexter. Detta polymeras amplifierar effektivt mål som finns närvarande vid lågt kopieantal, även i närvaro av höga koncentrationer av komplext DNA, vilket gör det särskilt lämpat för lågkopieringspatogendetektion och amplifiering av mål från nedbrutna DNA-prover. AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras levererar 360° täckning för en hel rad mål.
AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras renas genom en proprietär separationsprocess för att eliminera kontaminerande bakteriella DNA-sekvenser från enzympreparatet. När det används med den förbättrade 360 Gold Buffer, reducerar detta ultrarena enzym, förutom sina hot-start-egenskaper, falska positiva resultat, förstärker lågnivåmålsekvenser och främjar amplifieringen av en mängd olika mallar inklusive de från bakteriella och mänskliga genom.
Funktioner
  • Optimerad för det bredaste utbudet av mål
  • Hög känslighet, specificitet och utbyte
  • Robust amplifiering av GC-rika sekvenser med 360 GC Enhancer
  • Sekvenseringsdata av hög kvalitet
  • Effektivt och reproducerbart förstärker sekvenser upp till 5 Kb
Optimerad för enkla och utmanande mål
Utmanande mål inkluderar AT-rika, GC-rika, primer-dimerbildande amplikoner, homopolymerupprepningar och amplikoner som utgör sekvenseringsutmaningar. Amplikoner som tidigare krävde specialiserade enzymer och reaktionsförhållanden kan nu reproducerbart amplifieras med ett enda reagens under standardiserade förhållanden (se figur).
Optimerad för hot-start PCR
AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras ger samma varmstartspecificitet som AmpliTaq Gold DNA-polymeras. Ett högtemperaturinkubationssteg krävs för att aktiveras AmpliTaq Gold DNA-polymeras, som säkerställer att det aktiva enzymet genereras endast vid temperaturer där DNA:t är helt denaturerat och när primrarna inte hybridiseras.
När polymeraset sätts till reaktionsblandningen vid rumstemperatur sker inte primerförlängning eftersom enzymet är inaktiverat. Eventuella lågstringenta felpriming-händelser som kan ha inträffat kommer inte att förlängas enzymatiskt och kommer inte att amplifieras. Därför kan PCR-inställning utföras vid rumstemperatur utan oro för förlängning vid felprimade platser. Mängden av AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras ökar långsamt i reaktionen med varje cykelnummer, och specifikt produktutbyte ökar utan uppbyggnad av ospecifika produkter, inklusive primerdimerer.
Anteckningar
  • Se figuren nedan för en demonstration av robust PCR-amplifiering av långt humant och plasmid-DNA.
  • Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μ l
Innehåll och lagring • AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras (5 U/μ L), 25 x 200μ L
• 10X AmpliTaq Gold 360 buffert, 100 x 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 100 x 1,5 ml
• 360 GC Enhancer, 100 x 1,5 mL
Förvaras vid -15 °C till -25 °C.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 25 x 1000 enheter
Frakt skick Rumstemperatur eller våt is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 20 000 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA