Description
Includes
AmpliTaq Gold 360 Master Mix is supplied at 2X concentration and the 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of the 360 GC Enhancer is supplied with each 5mL of master Mix.. Source: Recombinant, modified form of theThermus aquaticusDNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix innehåller allt som krävs för framgångsrik PCR-förstärkning i en bekväm förpackning med alla komponenter förblandade och föruppmätta. Designad för bekvämlighet, skalar denna mastermix till olika reaktionsvolymer för större applikations- och formatflexibilitet. Huvudingrediensen i mastermixen är AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase, men den innehåller också världsklass 360 GC Enhancer, som kan läggas till för mallar med högt GC-innehåll. Med den breda malltäckningen elimineras optimering av PCR-reaktionsförhållanden praktiskt taget med användning av AmpliTaq Gold 360 Master Mix.
Funktioner
- Optimerad för ett brett spektrum av mål
- Hög känslighet, specificitet och utbyte
- Robust amplifiering av GC-rika sekvenser med marknadsledande 360 GC Enhancer
- Hjälper till att uppnå sekvenseringsdata av hög kvalitet
- Enkel att använda, färdigblandad mastermix
Optimerad för enkla och utmanande mål
Utmanande mål inkluderar AT-rika, GC-rika, primer-dimerbildande amplikoner, homopolymerupprepningar och amplikoner som utgör sekvenseringsutmaningar. Amplikoner som tidigare krävde specialiserade enzymer och reaktionsförhållanden kan nu reproducerbart amplifieras med ett enda reagens under standardiserade förhållanden. Konkurrenskraftig benchmarking över mer än 40 amplikoner skiljer AmpliTaq Gold 360 som ett högpresterande enzym, vilket säkerställer den högsta sannolikheten för framgång för amplifiering av både vardagliga och utmanande mål.
Optimerad för automatiserad, hot-start PCR
AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras är nyckelingrediensen i en automatiserad, bekväm och effektiv hot-start PCR. När AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix tillsätts till reaktionsblandningen vid rumstemperatur, det inaktiva enzymet kan inte förlänga primern. Eventuella lågstringenta felpriminghändelser som kan ha inträffat kommer inte att förlängas enzymatiskt och därefter amplifieras. Ett initialt termiskt inkubationssteg krävs för aktivering och säkerställer att aktivt enzym genereras endast vid temperaturer där DNA:t är helt denaturerat. Mängden av AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras ökar långsamt i reaktionen med varje cykelnummer, och specifikt produktutbyte ökar utan uppbyggnad av ospecifika produkter, inklusive primerdimerer. Den extrema specificiteten tillåter lättare multiplexering och allelisk diskriminering.
Förstärk lågkopierade amplikoner och långa mål
AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase amplifierar effektivt mål som finns med vid lågt kopieantal (se figur), även i närvaro av höga koncentrationer av komplext DNA, vilket gör det speciellt lämpat för lågkopieringspatogendetektion och amplifiering av mål från nedbrutna DNA-prover. AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras förstärker effektivt och reproducerbart långa (upp till 5 kb) sekvenser.
Anteckningar
- AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix levereras med 2X den rekommenderade användningskoncentrationen för enkel spädning vid tillsats av mall och primers.
Order Info
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Specifications
Specifications
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | •2X AmpliTaq Gold 360 Master Mix, 1 x 1 mL • 360 GC Enhancer, 1 x 1,5 mL Förvaras vid -20 °C tills första användningen, förvaras sedan vid 4 °C. |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Exonukleasaktivitet | 5' - 3' |
| Produkttyp | PCR Master Mix |
| Kvantitet | 1 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur eller våt is |
| Show More |