Läs mer
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras med buffert I
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
AmpliTaq Gold DNA-polymeras med buffert I är en kemiskt modifierad form av AmpliTaq DNA-polymeras som kräver termisk aktivering. Det modifierade enzymet tillhandahålls i ett inaktivt tillstånd och vid termisk aktivering frisätts modifieraren permanent, vilket regenererar aktivt enzym. Den resulterande hot-start PCR-amplifieringen ger ökad sensitivitet, specificitet och utbyte jämfört med konventionella PCR-tekniker.
AmpliTaq Gold DNA-polymeras kan aktiveras delvis eller fullständigt i ett värmesteg före PCR eller kan tillåtas aktiveras långsamt på ett tidsfrisatt sätt under denatureringsstegen av termisk cykling. Med eller utan ett begränsat värmeaktiveringssteg i förväg frisätts aktivt enzym långsamt under termisk cykling för att matcha mallkoncentrationen och öka specificiteten. Utbytet av specifik produkt ökar eftersom reaktanter inte slösas bort i bildningen av oavsiktliga produkter.
Funktioner
- Automatiserat kemiskt hot-start enzym för ökad specificitet, känslighet och utbyte
- Tidsfrisatt termisk aktivering förbättrar känsligheten i förstärkningar med lågt antal kopior
- Framgångsrik multiplex PCR sparar tid och reagens
- Inkluderar GeneAmp 10X PCR-buffert I med 15 mM MgCl2
- Hot-start-teknik minskar risken för biologisk kontaminering
Anteckningar
- För bättre prestanda AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras renas genom en ytterligare proprietär separationsprocess för att eliminera kontaminerande bakteriella DNA-sekvenser från enzympreparatet.
- När det används med den förbättrade 360 Gold Buffer, reducerar detta ultrarena enzym falskt positiva resultat, förstärker lågnivåmålsekvenser och främjar amplifieringen av en mängd olika mallar.
Beställningsinfo
Fraktskick: torris
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μl |
| Innehåll och lagring | • AmpliTaq Gold DNA-polymeras (5 U/μ L), 12 x 50μ L • 10X PCR-buffert I (med MgCl2 ), 12 x 1,5 mL Förvaras vid -15 °C till -30 °C. |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Exonukleasaktivitet | 5' - 3' |
| Produkttyp | DNA-polymeras med buffert I |
| Kvantitet | 12 x 250 enheter |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |