Läs mer
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras med buffert I
Produktkod. 10289814 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
12 x 250 enheter
25 x 1 000 enheter
250 enheter
5 x 1 000 enheter
6 x 250 Units
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
25000 enheter
3000 enheter
5000 enheter
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10289814 5 x 1 000 enheter 5000 enheter
10026054 250 enheter Varje
10036054 6 x 250 Units 1500 enheter
10229164 12 x 250 enheter 3000 enheter
10429125 1 000 enheter Varje
10096094 25 x 1 000 enheter 25000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10289814 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer N8080248
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
AmpliTaq Gold DNA-polymeras är en kemiskt modifierad form av AmpliTaq DNA-polymeras som kräver termisk aktivering.
AmpliTaq Gold DNA-polymeras med buffert I är en kemiskt modifierad form av AmpliTaq DNA-polymeras som kräver termisk aktivering. Det modifierade enzymet tillhandahålls i ett inaktivt tillstånd och vid termisk aktivering frisätts modifieraren permanent, vilket regenererar aktivt enzym. Den resulterande hot-start PCR-amplifieringen ger ökad sensitivitet, specificitet och utbyte jämfört med konventionella PCR-tekniker.
AmpliTaq Gold DNA-polymeras kan aktiveras delvis eller fullständigt i ett värmesteg före PCR eller kan tillåtas aktiveras långsamt på ett tidsfrisatt sätt under denatureringsstegen av termisk cykling. Med eller utan ett begränsat värmeaktiveringssteg i förväg frisätts aktivt enzym långsamt under termisk cykling för att matcha mallkoncentrationen och öka specificiteten. Utbytet av specifik produkt ökar eftersom reaktanter inte slösas bort i bildningen av oavsiktliga produkter.
Funktioner
  • Automatiserat kemiskt hot-start enzym för ökad specificitet, känslighet och utbyte
  • Tidsfrisatt termisk aktivering förbättrar känsligheten i förstärkningar med lågt antal kopior
  • Framgångsrik multiplex PCR sparar tid och reagens
  • Inkluderar GeneAmp 10X PCR-buffert I med 15 mM MgCl2
  • Hot-start-teknik minskar risken för biologisk kontaminering
Anteckningar
  • För bättre prestanda AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras renas genom en ytterligare proprietär separationsprocess för att eliminera kontaminerande bakteriella DNA-sekvenser från enzympreparatet.
  • När det används med den förbättrade 360 Gold Buffer, reducerar detta ultrarena enzym falskt positiva resultat, förstärker lågnivåmålsekvenser och främjar amplifieringen av en mängd olika mallar.
Beställningsinfo
Fraktskick: torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μ l
Innehåll och lagring • AmpliTaq Gold DNA-polymeras (5 U/μ L), 5 x 200μ L
• 10X PCR-buffert I (med MgCl2 ), 20 x 1,5 mL
Förvaras vid -15 °C till -30 °C.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp DNA-polymeras med buffert I
Kvantitet 5 x 1 000 enheter
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 4000 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA